Tlačiť
Aurintricarboxylic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15905.06 A15905.14 A15905.22
A15905.06EA 81.31 EUR
A15905.06 A15905.14 A15905.22
Aurintricarboxylic acid
Aurintricarboxylic acid
CAS No.: 4431-00-9 Molecular Formula: C22H14O9 Formula Weight: 422.35 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2228904 MDL No.: MFCD00011663
Vzorec: C₂₂H₁₄O₉
Mw: 422.35
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011663
Číslo CAS: 4431-00-9
EINECS: 224-628-1