Aurintricarboxylic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15905.06
A15905.14
A15905.22
A15905.06EA
81.31
EUR
A15905.06
A15905.14
A15905.22
Aurintricarboxylic acid
Aurintricarboxylic acid
CAS No.: 4431-00-9
Molecular Formula: C22H14O9
Formula Weight: 422.35
Melting Point:
Vzorec:
C₂₂H₁₄O₉ Mw: 422.35 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011663 Číslo CAS: 4431-00-9 EINECS: 224-628-1 |