Tlačiť
Curcumin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
C1386-10G C1386-50G C1386-5G
SIALC1386-10GEA 115.92 EUR
SIALC1386-10G SIALC1386-50G SIALC1386-5G
Curcumin, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Vzorec: C₂₁H₂₀O₆
Číslo MDL: MFCD00008365
Číslo CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5