Tlačiť
Curcumin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20354.0010 8.20354.0050
8.20354.0010EA 78.22 EUR
8.20354.0010 8.20354.0050
Curcumin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Vzorec: C₂₁H₂₀O₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008365
Číslo CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (HPLC, area%) ≥ 75.0 % (a/a)
Bisdemethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 5.0 % (a/a)
Demethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 20.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test