Tlačiť
Curcumin
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
81025-10 81025-5 81025-50
CAYM81025-10EA 98.68 EUR
CAYM81025-10 CAYM81025-5 CAYM81025-50
Curcumin
Curcumin
Vzorec: C₂₁H₂₀O₆
Číslo MDL: MFCD00008365
Číslo CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5