Tlačiť
Curcumin 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
B21573.09 B21573.18 B21573.30
B21573.09EA 72.2 EUR
B21573.09 B21573.18 B21573.30
Curcumin 95%
Curcumin
Purity: 95% CAS No.: 458-37-7 Molecular Formula: C21H20O6 Formula Weight: 368.39 Odour: Odourless Melting Point: 170-175° Beilstein Reference: 2306965 Merck Reference: 14,2673 MDL No.: MFCD00008365
Natural Yellow 3. Inhibits lipoxygenase and cyclooxygenase
Vzorec: C₂₁H₂₀O₆
Teplota tavenia: 170…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008365
Číslo CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Merck Index: 14,2673