Tlačiť
Curcumin 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
218580100 218580500 218582500
ACRO218580100EA 86.24 EUR
ACRO218580100 ACRO218580500 ACRO218582500
Curcumin 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Curcumin
Vzorec: C₂₁H₂₀O₆
Teplota tavenia: 183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008365
Číslo CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.0 %