Tlačiť
Ammonium tetrachlorocuprate dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
00634-1KG 00634-250G
SIAL00634-1KGEA 184.12 EUR
SIAL00634-1KG SIAL00634-250G
Ammonium tetrachlorocuprate dihydrate, Sigma-Aldrich®
Ammonium tetrachlorocuprate dihydrate
Vzorec: H₈Cl₄CuN₂·2H₂O
Číslo MDL: MFCD00150384
Číslo CAS: 10060-13-6
EINECS: 239-690-5