Tlačiť
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
A58003-100G A58003-25G
SIALA58003-100GEA 99.88 EUR
SIALA58003-100G SIALA58003-25G
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃O
Číslo MDL: MFCD00006095
Číslo CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1