2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B24604.18
B24604.30
B24604.18EA
52.95
EUR
B24604.18
B24604.30
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 3977-29-5
Molecular Formula: C5H7N3O
Formula Weight: 125.13
Melting Point: ca 305° dec.
Beilstein Reference: 3531
Vzorec:
C₅H₇N₃O Teplota tavenia: ∼ 305 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006095 Číslo CAS: 3977-29-5 EINECS: 223-612-1 |