Tlačiť
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
103830250 103831000
ACRO103830250EA 37.91 EUR
ACRO103830250 ACRO103831000
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006095
Číslo CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test