Tlačiť
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
368030250 368031000 368030050
ACRO368030250EA 101.48 EUR
ACRO368030250 ACRO368031000 ACRO368030050
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
Teplota tavenia: 41…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075180
Číslo CAS: 31230-17-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to orange Solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %