Tlačiť
3-Amino-1H-pyrazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
A14458.03 A14458.06 A14458.14
A14458.03EA 53.35 EUR
A14458.03 A14458.06 A14458.14
3-Amino-1H-pyrazole ≥97%
3-Amino-1H-pyrazole
Purity: 97+% CAS No.: 1820-80-0 Molecular Formula: C3H5N3 Formula Weight: 83.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-39° Boiling Point: 218°/122mm Beilstein Reference: 1618 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00005236
Vzorec: C₃H₅N₃
Teplota varu: 218 °C (122 mmHg)
Teplota tavenia: 34…39 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Číslo MDL: MFCD00005236
Číslo CAS: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
OSN: 3259
ADR: 8,II