Tlačiť
Melatonin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5250-10G M5250-1G M5250-250MG M5250-5G
SIALM5250-10GEA 942.64 EUR
SIALM5250-10G SIALM5250-1G SIALM5250-250MG SIALM5250-5G
Melatonin, Sigma-Aldrich®
Melatonin
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₂
Číslo MDL: MFCD00005655
Číslo CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7