Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00169.06 L00169.14 AB177206.0025
L00169.06EA 94.13 EUR
L00169.06 L00169.14 ABCRAB177206.0025
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Purity: 98+% CAS No.: 3383-21-9 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 2047944
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
Mw: 220.31
Teplota tavenia: 113…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001647
Číslo CAS: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0