Tlačiť
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
D9150-1G D9150-5G
SIALD9150-1GEA 94.53 EUR
SIALD9150-1G SIALD9150-5G
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18
Číslo MDL: MFCD00001595
Číslo CAS: 605-94-7
EINECS: 210-100-8