Tlačiť
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
B24777.03 B24777.06 B24777.14
B24777.03EA 53.27 EUR
B24777.03 B24777.06 B24777.14
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone ≥98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 605-94-7 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 57-60° Beilstein Reference: 1640422
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18
Teplota tavenia: 57…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001595
Číslo CAS: 605-94-7
EINECS: 210-100-8