Tlačiť
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
A11442.06 A11442.14 A11442.18
A11442.06EA 42.12 EUR
A11442.06 A11442.14 A11442.18
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 615-94-1 Molecular Formula: C6H4O4 Formula Weight: 140.10 Melting Point: ca 220° subl. Beilstein Reference: 1939229
Vzorec: C₆H₄O₄
Teplota tavenia: ∼ 220 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001598
Číslo CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3