Tlačiť
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
187460250 187461000
ACRO187460250EA 98.68 EUR
ACRO187460250 ACRO187461000
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Vzorec: C₆H₄O₄
Teplota tavenia: 220 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001598
Číslo CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 9.3 to 9.7 % (fumaric acid dry substance)