Tlačiť
3-Aminocoumarin 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2H-chromen-2-one
L14031.MC L14031.ME L14031.04
L14031.MCEA 38.71 EUR
L14031.MC L14031.ME L14031.04
3-Aminocoumarin 97%
3-Aminocoumarin
Purity: 97% CAS No.: 1635-31-0 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 135-137° Beilstein Reference: 128033
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016965
Číslo CAS: 1635-31-0
EINECS: 216-659-4