Tlačiť
Coumarin-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
346760250 346761000
ACRO346760250EA 74.61 EUR
ACRO346760250 ACRO346761000
Coumarin-3-carboxylic acid 98%
Coumarin-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₄
Teplota tavenia: 190…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006852
Číslo CAS: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥97.5 %