Tlačiť
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
176141-5G 176141-25G 176141-1G
SIAL176141-5GEA 153.63 EUR
SIAL176141-5G SIAL176141-25G SIAL176141-1G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Vzorec: C₉H₁₈NO₂
Číslo MDL: MFCD00006478
Číslo CAS: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9