4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% free radical
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
A12497.03
A12497.06
A12497.14
A12497.03EA
50.47
EUR
A12497.03
A12497.06
A12497.14
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% free radical
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Purity: 98+%
CAS No.: 2226-96-2
Molecular Formula: C9H18NO2
Formula Weight: 172.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 146°(295°F)
pH: 8.2
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 1422990
MDL No.: MFCD00006478
Vzorec:
C₉H₁₈NO₂ Mw: 172.25 Teplota tavenia: 69…72 °C Teplota vzplanutia: 146 °C (295 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00006478 Číslo CAS: 2226-96-2 EINECS: 218-760-9 |