Tlačiť
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
175050010 175050050 175050250
ACRO175050010EA 57.68 EUR
ACRO175050010 ACRO175050050 ACRO175050250
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Vzorec: C₉H₁₈NO₂
Mw: 172.25
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006478
Číslo CAS: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %