Tlačiť
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
115738-25G 115738-5G
SIAL115738-25GEA 351.38 EUR
SIAL115738-25G SIAL115738-5G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Vzorec: C₉H₂₀N₂
Číslo MDL: MFCD00005984
Číslo CAS: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2