4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24062.06
B24062.14
B24062.06EA
70.2
EUR
B24062.06
B24062.14
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Purity: 98%
CAS No.: 36768-62-4
Molecular Formula: C9H20N2
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 188-189°
MDL No.: MFCD00005984
Vzorec:
C₉H₂₀N₂ Teplota varu: 188…189 °C Teplota tavenia: 16…18 °C Hustota: 0,912 Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005984 Číslo CAS: 36768-62-4 EINECS: 253-197-2 |