Tlačiť
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Triacetonamine, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
459119-100G 459119-500G
SIAL459119-100GEA 143.6 EUR
SIAL459119-100G SIAL459119-500G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone
Vzorec: C₉H₁₇NO
Číslo MDL: MFCD00149393
Číslo CAS: 826-36-8
EINECS: 212-554-2