Tlačiť
Antimon 1.000 mg/L Sb vo vode with kyselině dusičné and tartaric acid (each max. 1%) (from Sb) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41682.AD 41682.AE 41682.AP
41682.ADEA 75.71 EUR
41682.AD 41682.AE 41682.AP
Antimon 1.000 mg/L Sb vo vode with kyselině dusičné and tartaric acid (each max. 1%) (from Sb) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - antimon
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certifikácie: Traceable to NIST