Tlačiť
Denatonium benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D5765-10G D5765-1G D5765-5G
SIALD5765-10GEA 490.97 EUR
SIALD5765-10G SIALD5765-1G SIALD5765-5G
Denatonium benzoate, Sigma-Aldrich®
Denatonium benzoate
Vzorec: C₂₈H₃₄N₂O₃
Číslo MDL: MFCD00031578
Číslo CAS: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2