Norbornene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L11103.22
L11103.36
L11103.22EA
37.46
EUR
L11103.22
L11103.36
Norbornene ≥99%
Norbornene
Purity: 99%
CAS No.: 498-66-8
Molecular Formula: C7H10
Formula Weight: 94.16
Flash Point: -15°(5°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 95-96°
Beilstein Reference: 1098544
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00082304
Vzorec:
C₇H₁₀ Teplota varu: 95…96 °C Teplota tavenia: 44…47 °C Hustota: 0,955 Teplota vzplanutia: –15 °C (5 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00082304 Číslo CAS: 498-66-8 EINECS: 207-866-0 OSN: 1325 ADR: 4.1,II |