4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21072.06
B21072.14
B21072.06EA
70.2
EUR
B21072.06
B21072.14
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal ≥98%
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Purity: 98+%
CAS No.: 19060-15-2
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 85°/22mm
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00189373
Vzorec:
C₆H₁₅NO₂ Teplota varu: 85 °C (22 mmHg) Teplota vzplanutia: 59 °C (138 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00189373 Číslo CAS: 19060-15-2 EINECS: 407-690-6 ADR: 8,II |