Tlačiť
2,5-Piperazinedione 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
120080250 120081000 120080050 120080010
ACRO120080250EA 81.83 EUR
ACRO120080250 ACRO120081000 ACRO120080050 ACRO120080010
2,5-Piperazinedione 98%
2,5-Piperazinedione
Vzorec: C₄H₆N₂O₂
Mw: 114.1
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006009
Číslo CAS: 106-57-0
EINECS: 203-411-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 h)