Tlačiť
Thiazolidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
149691-1G 149691-5G
SIAL149691-1GEA 66.99 EUR
SIAL149691-1G SIAL149691-5G
Thiazolidine, Sigma-Aldrich®
Thiazolidine
Vzorec: C₃H₇NS
Číslo MDL: MFCD00005211
Číslo CAS: 504-78-9
EINECS: 208-002-5