Tlačiť
Thiazolidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 45.33 EUR
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
Thiazolidine 98%
Thiazolidine
Vzorec: C₃H₇NS
Teplota varu: 72…75 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,131 g/cm³
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005211
Číslo CAS: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
OSN: 2924
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %