Tlačiť
2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W400408-100G W400408-1KG W400408-SAMPLE
SIALW400408-100GEA 619.33 EUR
SIALW400408-100G SIALW400408-1KG SIALW400408-SAMPLE
2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)ethanol
Vzorec: C₃H₈OS
Číslo MDL: MFCD00002908
Číslo CAS: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3