Tlačiť
2-(Methylthio)ethanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 88.65 EUR
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-(Methylthio)ethanol 99%
2-(Methylthio)ethanol
Vzorec: C₃H₈OS
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002908
Číslo CAS: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %