Tlačiť
Zinc(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
230006-250G 230006-25G
SIAL230006-250GEA 1052.27 EUR
SIAL230006-250G SIAL230006-25G
Zinc(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc(II) nitrate hydrate
Vzorec: N₂O₆Zn·H₂O
Mw: 207.42
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149888
Číslo CAS: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
OSN: 1514
ADR: 5.1 II