Tlačiť
Methoxyhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
176893-25G 176893-5G
SIAL176893-25GEA 299.64 EUR
SIAL176893-25G SIAL176893-5G
Methoxyhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Methoxyhydroquinone
Vzorec: C₇H₈O₃
Číslo MDL: MFCD00013971
Číslo CAS: 824-46-4
EINECS: 212-530-1