Tlačiť
Methoxyhydroquinone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12847.09 A12847.18 A12847.30
A12847.09EA 52.95 EUR
A12847.09 A12847.18 A12847.30
Methoxyhydroquinone ≥97%
Methoxyhydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 824-46-4 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 2045285
Vzorec: C₇H₈O₃
Teplota tavenia: 87…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013971
Číslo CAS: 824-46-4
EINECS: 212-530-1