Tlačiť
Ethyl cyanoformate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L15777.14 L15777.06 L15777.22
L15777.14EA 169.68 EUR
L15777.14 L15777.06 L15777.22
Ethyl cyanoformate ≥99%
Ethyl cyanoformate
Purity: 99% CAS No.: 623-49-4 Molecular Formula: NCCO2CH2CH3 Formula Weight: 99.09 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.3820 Boiling Point: 115-116° Beilstein Reference: 635955 UN No.: 3275 MDL No.: MFCD00001836
Vzorec: C₄H₅NO₂
Teplota varu: 115…116 °C
Hustota: 1,003
Teplota vzplanutia: 24 °C (75 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001836
Číslo CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
OSN: 3275
ADR: 6.1,II