Ethyl cyanoformate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
118300100
118300500
ACRO118300100EA
87.04
EUR
ACRO118300100
ACRO118300500
Ethyl cyanoformate 99%
Vzorec:
C₄H₅NO₂ Hustota: 1 g/cm³ Teplota vzplanutia: 24 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001836 Číslo CAS: 623-49-4 EINECS: 210-797-9 OSN: 2929 ADR: 6.1,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤30 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |