Tlačiť
Ethyl cyanoformate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118300100 118300500
ACRO118300100EA 87.04 EUR
ACRO118300100 ACRO118300500
Ethyl cyanoformate 99%
Vzorec: C₄H₅NO₂
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001836
Číslo CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
OSN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %