Tlačiť
3-(Methylthio)butanal 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Methylthio)butyraldehyde
B22033.09 B22033.18
B22033.09EA 34.14 EUR
B22033.09 B22033.18
3-(Methylthio)butanal 95%
3-(Methylthio)butanal
Purity: 95% CAS No.: 16630-52-7 Molecular Formula: CH3SCH(CH3)CH2CHO Formula Weight: 118.20 Flash Point: 62°(144°F) Boiling Point: 63-65°/11mm MDL No.: MFCD00036622
Vzorec: C₅H₁₀OS
Teplota varu: 63…65 °C (11 mmHg)
Teplota vzplanutia: 62 °C (144 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036622
Číslo CAS: 16630-52-7
EINECS: 240-678-7