Tlačiť
L(+)-Ornithine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
O6503-100G O6503-25G
SIALO6503-100GEA 278.78 EUR
SIALO6503-100G SIALO6503-25G
L(+)-Ornithine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ornithine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Číslo MDL: MFCD00064562
Číslo CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6