Tlačiť
L(+)-Ornithine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
129560250 129561000 129565000
ACRO129560250EA 54.95 EUR
ACRO129560250 ACRO129561000 ACRO129565000
L(+)-Ornithine hydrochloride 99%
L(+)-Ornithine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Teplota tavenia: 245 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064562
Číslo CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (5 % in 1 N HCl) Clear colorless
Specific optical rotation +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)