Tlačiť
DL-Ornithine hydrochloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-DL-Orn-OH·HCl, 2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, DL-Ornithine monohydrochloride
A18173.06 A18173.14 A18173.18
A18173.06EA 61.77 EUR
A18173.06 A18173.14 A18173.18
DL-Ornithine hydrochloride ≥99%
DL-Ornithine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 1069-31-4 Molecular Formula: C5H12N2O2.HCl Formula Weight: 168.62 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 4153338
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Teplota tavenia: ∼ 225 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065398
Číslo CAS: 1069-31-4
EINECS: 213-956-0