Tlačiť
DL-Ornithine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-DL-Orn-OH·HCl, 2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, DL-Ornithine monohydrochloride
347000250 347000050 347001000
ACRO347000250EA 171.28 EUR
ACRO347000250 ACRO347000050 ACRO347001000
DL-Ornithine hydrochloride 99%
DL-Ornithine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Teplota tavenia: 291 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065398
Číslo CAS: 1069-31-4
EINECS: 213-956-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %