DL-Ornithine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-DL-Orn-OH·HCl, 2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, DL-Ornithine monohydrochloride
347000250
347000050
347001000
ACRO347000250EA
171.28
EUR
ACRO347000250
ACRO347000050
ACRO347001000
DL-Ornithine hydrochloride 99%
DL-Ornithine hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl Teplota tavenia: 291 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00065398 Číslo CAS: 1069-31-4 EINECS: 213-956-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1.5 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless to light yellow solution |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |