Tlačiť
Lithium-tert-butanolate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
301220250 301221000 301225000
ACRO301220250EA 237.46 EUR
ACRO301220250 ACRO301221000 ACRO301225000
Lithium-tert-butanolate 99%
Lithium-tert-butanolate
Vzorec: C₄H₉LiO
Hustota: 0,89 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050479
Číslo CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
OSN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥98.5 %
Impurity ≤1 % (LiOH + Li2CO3)