2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
H27542.14
H27542.06
H27542.14EA
458.48
EUR
H27542.14
H27542.06
2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥97%
2,6-Dichloro-p-benzoquinone
Purity: 98%
CAS No.: 697-91-6
Molecular Formula: C6H2Cl2O2
Formula Weight: 176.98
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD00037159
Vzorec:
C₆H₂Cl₂O₂ Teplota tavenia: 119…121 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00037159 Číslo CAS: 697-91-6 EINECS: 211-810-0 |