Chloromethyl chloroformate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09527.09
L09527.18
L09527.09EA
88.65
EUR
L09527.09
L09527.18
Chloromethyl chloroformate ≥97%
Chloromethyl chloroformate
Purity: 97%
CAS No.: 22128-62-7
Molecular Formula: C2H2Cl2O2
Formula Weight: 128.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4295
Odour: Acrid
Melting Point:
Vzorec:
C₂H₂Cl₂O₂ Teplota varu: 107…108 °C Teplota tavenia: < –20 °C Hustota: 1,465 Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00077688 Číslo CAS: 22128-62-7 EINECS: 244-793-3 OSN: 2745 ADR: 6.1,II |